CN34891
アセトニトリル
≥99.9% (GC), suitable for solid phase extraction (SPE)
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
About This Item
おすすめの製品
製品名
アセトニトリル, Preparateur, ≥99.9% (GC), One-time steel-plastic (SP) drum
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
不純物
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 mg/L non-volatile matter
色
colorless
透過率
200 nm, >50%
220 nm, >90%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Determination of pKa values of organic superbases using the isodensity polarization continuum model (IPCM).[6]
- Preparation of 1,2-azidoalcohols and 1,2-azidoamines via cerium(III) chloride assisted ring opening of epoxides and aziridines by sodium azide.[7]
- Synthesis of cyano-bearing indolinones by oxidative arylalkylation of olefins in the presence of palladium catalyst.[8]
- To study the dynamics of the intramolecular charge-transfer (ICT) reaction of 4-(dimethylamino)benzonitrile.[9]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CN34891-50L:
CN34891-40L:
CN34891-200L:
CN34891-20L:
アクティブなフィルタ