CCW4111
別名:
SGQB
1 of 10
Millipore
CCW4690
SGQ Broth in flasks
CCW4075
SGQ + Broth in tubes
CCW5078
SGQ + Broth in flasks
CCW4104
M-YSG Broth in tubes
MHA00P2SM
酵母およびカビ選択ブロス
MHA00BSM2
Brettanomyces Selective Broth
MHA000P2M
m-Green酵母およびカビ培地
1.02331
Cellulose microcrystalline
CCW4114
M-TGE
BP549
フルオレセイン ジアセタート
200
suspension
12 mo. at 8‑25
ready-to-use
box of 20 tubes
(Tightly closed)
10 mL filling volume
slightly yellowish
4.3±0.2 (25 °C)
food and beveragesmicrobiology
lactic acid bacteria
マイクロバイオロジー
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
CCW4111-20X10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。