Merck
1.02331
Millipore
Cellulose microcrystalline
for column chromatography
別名:
Cellulose microcrystalline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
232-674-9
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cellulose matrix
plastic support
品質水準
フォーム
microcrystalline
自己発火温度
232 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 500 g
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
粒径
<20 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
転移温度
flash point 260 °C
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
70‑400 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
アナリシスノート
Sieve analysis (<20 µm): ≤20%
Sieve analysis (>160 µm): ≤2%
Sieve analysis (20-160 µm): ≥80%
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1