CCW5078
別名:
SGQB
CCW5078-10X450ML
¥56,100
1 of 10
Millipore
1.07228
バッファードペプトン水
40560
オキシダーゼストリップ
CCW4690
SGQ Broth in flasks
59886
嫌気性菌指示試験用ストリップ
1.00445
GranuCult® plus Universal beer agar
Supelco
1.09439
Buffer solution
1.06448
クエン酸三ナトリウム 二水和物
1.10274
Sterikon® Plus Bioindicator
PD20047S0
Petri dish with Petri-Pad
1.09435
100
sterile
liquid
12 mo. at 8‑25 °C
ready-to-use
box of 10 bottles
(Tightly closed)
450 mL filling volume
500 mL
2 mL
pale yellow
4.3±0.2 (25 °C)
food and beveragesmicrobiology
Brettanomyces/Dekkera spp.
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
CCW5078-10X450ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.