フォーム
suspension
シェルフライフ
12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
特徴
ready-to-use
包装
box of 10 bottles
保管条件
(Tightly closed)
パラメーター
450 mL filling volume
ボトルの容量
500 mL
色
slightly yellowish
pH
4.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
Brettanomyces/Dekkera spp.
関連するカテゴリー
詳細
The SGQ Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, specially Dekkera spp.
アプリケーション
SGQBroth in flasks is used to detect low-acid beverage-spoiling microorganisms,specially Dekkera spp.
構成
- 1 box with 10 bottles of 500 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
その他情報
- Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
- Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
- Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
CCW4690-10X450ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)