Merck
C5070
Sigma-Aldrich
CHAPS水和物
BioXtra, ≥98% (TLC)
別名:
3-[(3-コールアミドプロピル)ジメチルアンモニオ]-1-プロパンスルホナート 水和物, CHAPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H58N2O7S · xH2O
CAS番号:
分子量:
614.88 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
zwitterionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
分子量
614.88 g/mol (anhydrous basis)
テクニック
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
不純物
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
<0.04% DMF
強熱残分
≤0.1%
mp
157 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI Key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHAPSは、非変性の両性イオンスルホベタイン界面活性剤です。膜タンパク質やレセプターをマイルドに可溶化します。タンパク質間相互作用の阻害に有用です。天然に存在する胆汁酸塩の誘導体です。[1]小さなミセル分子量(6,150)と高い臨界ミセル濃度(6~10 mM)を持ち、透析によってサンプルから除去できます。
アプリケーション
  • 10 mMのCHAPS界面活性剤は、イオン交換クロマトグラフィーの工程において精製を改善するために使用されています。[2]
  • 0.5 w/vのCHAPSは、HEPES、NaClおよびEDTAと共に、タンパク質の精製における高塩濃度バッファーの成分として使用されます。[3]
  • HEPESバッファーは、1%CHAPSを含む免疫沈降用の可溶化バッファーとして使用されています。[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C5070-1G:
C5070-5G:
C5070-VAR:
C5070-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Yahya Homsi et al.
FEBS open bio, 7(2), 274-283 (2017-02-09)
Tetraspanins are cell membrane-scaffolding proteins interacting with one another and a repertoire of interaction partners. Through these interactions, they form extended molecular networks as tetraspanin webs or tetraspanin-enriched microdomains. Microscopic data suggest that these networks contain tetraspanin clusters, with poor
The specificity of homomeric clustering of CD81 is mediated by its d-loop.
Homsi Y and Lang T
FEBS Open Bio, 7(2), 274-283 (2017)
Arabidopsis thaliana IRX 10 and two related proteins from psyllium and P hyscomitrella patens are xylan xylosyltransferases.
Jensen JK, et al.
The Plant Journal, 80(2), 207-215 (2014)
Jacqueline M Leung et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 8-8 (2020-03-01)
TgDCX is a doublecortin-domain protein associated with the conoid fibers, a set of strongly curved non-tubular tubulin-polymers in Toxoplasma. TgDCX deletion impairs conoid structure and parasite invasion. TgDCX contains two tubulin-binding domains: a partial P25α and the DCX/doublecortin domain. Orthologues
Kate E Yu et al.
Molecules and cells, 41(2), 150-159 (2018-02-13)
Animals use their odorant receptors to receive chemical information from the environment. Insect odorant receptors differ from the G protein-coupled odorant receptors in vertebrates and nematodes, and very little is known about their protein-protein interactions. Here, we introduce a mass