安全性情報
S7705
Sigma-Aldrich
TRAPeze1X CHAPS溶解バッファー
1X CHAPS Lysis Buffer is a component of the gel-and ELISA-based TRAPeze Telomerase Detection Kits & is used in the extraction step of the procedure.
別名:
CHAPS Lysis Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
輸送温度
wet ice
詳細
1X CHAPS溶解バッファーは、ゲルおよびELISAベースのTRAPezeテロメラーゼ検出キットの構成要素であり、手順の抽出ステップで使用されます。
組織サンプルが大型であり効率的に細胞溶解を行うために追加の1X CHAP溶解バッファーが必要な場合に、STRAPEZEキットアッセイを補足するために使用されます。 大型の組織サンプルの分析を可能にすることで、キットの機能を拡張します。
アプリケーション
TRAPeze1X CHAPS溶解バッファーは以下で使用されます:
  • 定量的テロメラーゼ活性アッセイ(Q-TRAP)でHEK293細胞から総タンパク質を抽出する
  • ウェスタンブロット分析のためにマウス心房組織をホモジナイズする
  • 細胞株のテロメラーゼ発現分析で、細胞を再懸濁してタンパク質濃度を決定する
保管および安定性
4℃で保存してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TRAPEZE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
S7705:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sigridur K Bodvarsdottir et al.
Mutation research, 729(1-2), 90-99 (2011-10-25)
In the present study the possible involvement of telomeres in chromosomal instability of breast tumors and cell lines from BRCA2 mutation carriers was examined. Breast tumors from BRCA2 mutation carriers showed significantly higher frequency of chromosome end-to-end fusions (CEFs) than
Yu-Feng Hu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1867(5), 166088-166088 (2021-01-31)
Point mutation in alcohol dehydrogenase 2 (ALDH2), ALDH2*2 results in decreased catalytic enzyme activity and has been found to be associated with different human pathologies. Whether ALDH2*2 would induce cardiac remodeling and increase the attack of atrial fibrillation (AF) remains
Manuel Bernabé-García et al.
Molecular oncology, 15(7), 1818-1834 (2021-03-14)
Telomerase reverse transcriptase (TERT) maintains telomere homeostasis, thus ensuring chromosome stability and cell proliferation. In addition, several telomere-independent functions of human TERT have been described. In this study, we report that TERT binds directly to the TCF binding elements located