Merck
3050-OP
Millipore
CHAPS
OmniPur® Grade
別名:
3-[(3-コールアミドプロピル)ジメチルアンモニオ]-1-プロパンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H58N2O7S
CAS番号:
分子量:
614.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
CHAPS, OmniPur® Grade, Zwitterionic detergent
品質水準
フォーム
crystalline powder
分子量
micellar avg mol wt 6150
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
凝集数
10
white
CMC
6 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point >100 °C
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI Key
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Zwitterionic detergent ideal for solubilization of membrane proteins, analytical, diagnostic, chromatography, electrophoresis work, and enzymology and immunology applications.
Suitable for Molecular Biology
Conductivity (10%, water): ≤50 µmho
DNase: None detected
Protease: None detected
Purity (TLC): Single spot
RNase: None detected
Solubility: 20% in water, passes test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
アプリケーション
CHAPSは非変性性の双性イオン界面活性剤で、膜の生化学研究に用いられます。
膜タンパク質の可溶化やタンパク質-タンパク質相互作用の阻害に有用です。CHAPSはミセルの分子量が小さく(6,150)、限界ミセル濃度が高い(6~10 mM)ため、透析によってサンプルから除去することが可能です。等電点電気泳動(IEF)および二次元電気泳動の際のタンパク質可溶化にも適しています。CHAPSは非変性の(尿素を使用しない)IEFで一般に用いられており、細胞内画分や植物タンパク質の分離で優れた性能を示しています。IEFゲルにおける通常の使用濃度は2~4% (w/v)です。
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
3050-10GM:
US13055:
3055-100GM:
試験成績書(COA)