Merck
BP932
イミプラミン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
10,11-ジヒドロ-N,N-ジメチル-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン-5-プロパンアミン 塩酸塩, 5-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-10,11-ジヒドロ-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥29,800
¥29,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥29,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
316.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
imipramine
フォーム
powder
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI Key
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Imipramine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Methadone Tablets
  • Methadone Injection
  • Methadone Oral Solution (1 mg per mL)
  • Lofepramine Tablets
  • Clomipramine Capsules
  • Methadone Concentrate for Oral Solution
  • Lofepramine Hydrochloride
  • Imipramine Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    三環系抗うつ剤です。セロトニン輸送体、ノルエピネフリン輸送体を阻害します (各Ki値は7.7 nM、67 nM)。ド-パミン輸送体にはほとんど影響しません (Ki=25 μM)。
    三環系抗うつ剤です。セロトニン輸送体およびノルエピネフリン輸送体を阻害します。ド-パミン輸送体にはほとんど影響しません。
    包装
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbones
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 2 Oral
    保管分類コード
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 1
    Jan Code
    BP932:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)