Merck
BP701
オキシブチニンクロリド
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
α-フェニルシクロヘキサングリコール酸 4-(ジエチルアミノ)-2-ブチニルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H31NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
393.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品BP701は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxybutynin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI Key
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Oxybutynin hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Oxybutynin Tablets
  • Oxybutynin Oral Solution
  • Oxybutynin Prolonged-release Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ムスカリン性アセチルコリン受容体アンタゴニストです。
    ムスカリン性アセチルコリン受容体アンタゴニストです。膀胱の平滑筋細胞の増殖を阻害しますが、この作用は増殖促進遺伝子のダウンレギュレ-ションによるものと考えられています。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP701:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)