安全性情報
A276
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗Na+/K+ ATPアーゼ (α サブユニット) マウス宿主抗体
clone M7-PB-E9, ascites fluid
別名:
Anti-CMT2DD, Anti-HOMGSMR2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥96,800
¥96,800
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥96,800
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥96,800
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M7-PB-E9, monoclonal
分子量
antigen ~110 kDa
交差性
canine, chicken, human, sheep, pig, bovine, mouse
以下との反応禁止
rat, Xenopus
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 1:20
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:5000
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP1A1(476)
詳細
Na+/K+ ATPase(NKA)酵素には、α、β、およびγ サブユニットが含まれています。この酵素は広く発現されています。ATPase Na+/K+ 輸送サブユニット α 1 (ATP1A1)は、NKAの主な触媒サブユニットです。分子量は約110kDaで、10個の膜貫通領域を持ちます。αα-サブユニットには、組織特異的発現をする4つの異なるアイソフォームがあります。αα1は、腎臓、心臓、肺などのさまざまな組織で主に発現します。α2は、骨格筋や心臓で発現する一方、α3は脳で見られ、α4は精巣、特に精子に局在化しているようです。ATP1A1は、ヒト染色体1p13-p11にマッピングされる遺伝子にコードされています。
免疫原
ヒツジ腎臓Na+/K+ ATPア-ゼαサブユニット。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗Na+/K+ATPアーゼ(αサブユニット)抗体は、フローサイトメトリーで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Na+/K+ ATPaseは、規則的な神経細胞の興奮性、二次輸送、神経伝達物質の取り込みのためのイオン恒常性の維持に関与しています。ATPase Na+/K+ 輸送サブユニット α 1 (ATP1A1)は、ポンプ機能とシグナル伝達機能に関与しています。ATP1A1は、静止膜電位の調節に不可欠な細胞内の膜貫通ナトリウム・カリウムのイオン勾配を制御しています。さらに、ATP1A1のヌクレオチド結合領域は、細胞シグナル伝達と細胞増殖を促進します。この遺伝子の欠失は、大うつ病性障害(MDD)の発症を引き起こします。
ナトリウム/カリウムATPアーゼは、高等生物のすべての細胞に見られる不可欠な膜酵素であり、細胞膜を通過するナトリウムおよびカリウムのATP依存性輸送に関与しています。この膜結合酵素は、筋小胞体および小胞体のカルシウムATPアーゼ(SERCA)および原形質膜のカルシウムATPアーゼ(PMCA)を含む他の多くのATPアーゼに関連しています。ナトリウム/カリウムATPアーゼは、αサブユニットと呼ばれる大きなマルチパス膜貫通触媒サブユニットと、βサブユニットと呼ばれる関連するより小さい糖タンパク質で構成されています。研究では、2つの多重遺伝子ファミリーによってエンコードされたαサブユニットの3つのアイソフォーム(α 1, α 2, α 3)とβサブユニットの2つのアイソフォーム(β 1およびβ 2)があることが示されています。
ナトリウム/カリウムATPアーゼのさまざまなアイソフォームは、組織特異的および発達上の発現パターンを示します。α 1およびβ mRNAは検査したすべての細胞タイプに存在しますが、α 2およびα 3 mRNAは細胞特異的発現のより制限されたパターンを示します。αサブユニットは、腎臓、脳、心臓、および程度は低いが肝臓、骨格筋、平滑筋で発見されています。
ターゲットの説明
ATPアーゼサブユニットα1を輸送するNa+/K+は、原形質膜全体でNaおよびKイオンの勾配を維持するために重要なイオン輸送ポンプです。
物理的形状
1 mg/ml BSAおよび0.05%アジ化ナトリウムを含む溶液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A276-200UL-PW:
A276-400UL-PW:
A276-BULK:
A276-400UL:
A276-200UL:
A276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Jan Stindt et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 33(10), 1527-1535 (2013-06-14)
The bile salt export pump (BSEP, ABCB11) is essential for bile salt secretion at the canalicular membrane of liver cells. Clinical phenotypes associated with BSEP mutations are commonly categorized as benign recurrent intrahepatic cholestasis (BRIC-2) or progressive familial intrahepatic cholestasis
Viviane Wilms et al.
Scientific reports, 6, 34203-34203 (2016-09-30)
In the cochlea, mammals maintain a uniquely high endolymphatic potential (EP), which is not observed in other vertebrate groups. However, a high [K+] is always present in the inner ear endolymph. Here, we show that Kir4.1, which is required in
Interplay between a cytosolic and a cell surface carbonic anhydrase in pH homeostasis and acid tolerance of
Dhiman Sankar Pal et al.
Journal of cell science, 130(4), 754-766 (2017-01-08)
Viviane Wilms et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 15), 2701-2705 (2017-05-21)
Mechanoelectrical transduction in the vertebrate inner ear is a highly conserved mechanism that is dependent on K+ influx into hair cells. Here, we investigated the molecular underpinnings of subsequent K+ recycling in the chicken basilar papilla and compared them with
Marry A S Cirilo et al.
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 96(1), e20230971-e20230971 (2024-04-10)
Paraquat (1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridyl dichloride) is an herbicide widely used worldwide and officially banned in Brazil in 2020. Kidney lesions frequently occur, leading to acute kidney injury (AKI) due to exacerbated reactive O2 species (ROS) production. However, the consequences of ROS exposure