安全性情報
BCR706
Pig kidney (CTC free)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
製品BCR706は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR706
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Chlortetracycline
Matrix Group: Meat
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR706-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)