詳細
non-ionic
品質水準
フォーム
semisolid (may be liquid)
分子量
average Mn ~362
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
mp
48 °C
酸性度指数
≤2.0 mg KOH/g
ヒドロキシル価
144‑165 mg KOH/g
溶解性
water: insoluble
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
9.7
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI Key
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴および利点
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
物性
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0212-VAR:
STS0212-1L:
STS0212-BULK:
STS0212-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ