A1200000
無水テトラサイクリン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(4S,4aS,12aS)-4-(ジメチルアミノ)-1,4,4a,5,12,12a-ヘキサヒドロ-3,10,11,12a-テトラヒドロキシ-6-メチル-1,12-ジオキソ-2-ナフタセンカルボキサミド 一塩酸塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
tetracycline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].[H][C@@]12Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1
InChI Key
XBSQEFHDCDFNJU-WPJNXPDPSA-N
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
A1200000-1EA:
A1200000-15MG:
A1200000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック