Merck
BP480
テトラサイクリン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · HCl
CAS番号:
分子量:
480.90
Beilstein:
3844873
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tetracycline
形状
crystalline powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
220-223 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI Key
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Tetracycline hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Lymecycline Capsules
  • Chlortetracycline Eye Ointment
  • Chlortetracycline Veterinary Oral Powder
  • Chlortetracycline Tablets
  • Chlortetracycline Ointment
  • Doxycycline Tablets
  • Doxycycline Prolonged-Release Capsules
  • Doxycycline Dispersible Tablets
  • Doxycycline Capsules
  • Tetracycline Tablets
  • Tetracycline Capsules
  • 生物化学的/生理学的作用
    作用機序:テトラサイクリンは受動的に細胞膜中のタンパク質チャネルを通して拡散し、30Sリボソームに結合し、mRNA-リボソーム複合体上の受容体部位へのアミノアシルtRNAのアクセスを妨げることにより、タンパク質合成を阻害します。またテトラサイクリンは、細菌の50Sリボソームサブユニットに結合し、膜を変化させ、菌体からの細胞内成分の漏出も引き起こします。阻害効果が洗浄により回復可能であることから、テトラサイクリンは可逆的に結合する抗生物質であり、非可逆的に結合する薬剤ではないこと、これが抗菌作用の原因であることが示唆されます。
    耐性の機序:細胞壁の浸透性が消失することで効果は不活性化されます。
    抗菌性スペクトル:グラム陽性およびグラム陰性細菌に対し広範囲な抗菌活性があります。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation markEnvironment
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP480:
    Choose from one of the most recent versions:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact カスタマーサポート
    以前この製品を購入いただいたことがある場合
    文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
    文書ライブラリにアクセスする
    Adam D Werts et al.
    Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 9(3), 403-423 (2019-11-23)
    Necrotizing enterocolitis (NEC) is a devastating disease of premature infants characterized by Toll-like receptor 4 (TLR4)-dependent intestinal inflammation and enterocyte death. Given that necroptosis is a proinflammatory cell death process that is linked to bacterial signaling, we investigated its potential