APIファミリー
aminoglutethimide
メーカー/製品名
EDQM
mp
152-154 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
InChI Key
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP11A1(1583) , CYP19A1(1588)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A0496000-1EA:
A0496000-125MG:
A0496000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ