Merck
545864
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Aminoglutethimide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N2O2
CAS番号:
分子量:
232.28
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
mp
115.5-119.5 °C (lit.)
SMILES記法
CC[C@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)/t13-/m0/s1
InChI Key
ROBVIMPUHSLWNV-ZDUSSCGKSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
(S)-(−)-Aminoglutethimide can be used:
  • As an internal standard in the separation of the pyridoglutethimide enantiomers using the HPLC technique.
  • In the study of steroid hormones role on human cytomegalovirus replication in adrenocortical cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
545864-VAR:
545864-BULK:
545864-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselective determination of pyridoglutethimide enantiomers in serum with a chiral cellulose-based high-performance liquid chromatographic column using solid phase extraction and UV detection
Hefnawy MM
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31(5), 999-1005 (2003)
Marta Trevisan et al.
Journal of cellular physiology, 221(3), 629-641 (2009-08-19)
Following our recent findings on the presence of human cytomegalovirus (HCMV) in the normal human adrenal cortex and in adrenocortical tumors, especially in cortisol-secreting tumors, aim of the present study was to investigate the direct effects of HCMV infection on