スキップする
A9657
DL-アミノグルテチミド
別名:
3-(4-アミノフェニル)-3-エチル-2,6-ペリジンジオン, 3-(p-アミノフェニル)-3-エチルピペリジン-2,6-ジオン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥39,800
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥99,400
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥169,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H16N2O2
CAS番号:
分子量:
232.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
204-756-4
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder or crystals
¥39,800
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
color
white
mp
152-154 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
originator
Novartis
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
InChI key
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
DL-Aminoglutethimide has been used:
  • as a steroid synthesis inhibitor to study its effects on steroid synthesis in amphibian Xenopus laevis oocytes
  • as an adrenostatic compound to study its effects on full form Enhanced green fluorescent protein (EGFP) andproopiomelanocortin (POMC) expression in the anterior domain of zebrafish pituitary corticotrophs
  • as an inhibitor of steroidogenic enzymes to study its effects on estrogen receptor (ER) mRNA levels in mouse tumor leydig cell line
Biochem/physiol Actions
鎮静薬グルテチミドの誘導体です。当初は抗けいれん薬として導入されましたが、副腎不全を引き起こすことがわかりました。コレステロ-ルからプレグネノロンへの酵素変換を阻害することにより、副腎のステロイド産生を阻止します。
DL-Aminoglutethimide is a derivative of the sedative glutethimide. Originally introduced as an anticonvulsant, it was found to cause adrenal insufficiency. Blocks adrenal steroidogenesis by inhibiting the enzymatic conversion of cholesterol to pregnenolone. It also blocks the peripheral conversion (aromatization) of androgenic precursors to estrogens. The D-isomer is 30 times more potent at inhibiting aromatase activity, whereas the L-isomer is more potent at inhibiting cholesterol side-chain cleavage (steroidogenesis).
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P0778H127N149
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, methanol: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, acetonitrile: soluble
solubility
0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 20 mg/mL, acetic acid: 50 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
originator
Novartis
originator
Novartis
originator
-
originator
Bayer
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)