Merck
96491
Supelco
亜鉛イオノフォア I
Selectophore, function tested
別名:
テトラブチルチウラムジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36N2S4
CAS番号:
分子量:
408.75
Beilstein:
1715575
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
形状
liquid
品質
function tested
SMILES記法
CCCCN(CCCC)C(=S)SSC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H36N2S4/c1-5-9-13-19(14-10-6-2)17(21)23-24-18(22)20(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
InChI Key
PGAXJQVAHDTGBB-UHFFFAOYSA-N
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
包装
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
その他情報
Neutral carrier for a zinc-selective electrode
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
96491-VAR:
96491-100MG:
96491-500MG:
96491-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R. Kojima et al.
Analytical Sciences, 10, 409-409 (1994)
Cemil Can Eylem et al.
Talanta, 183, 184-191 (2018-03-24)
A method was developed to determine copper and zinc simultaneously in brass sample using a multiple ion-selective electrode array system and multivariate calibration techniques. The multiple ion-selective electrode array system was consisted of one pH electrode and eight ion selective