安全性情報
95924
Supelco
Phosphate Phosphorus Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L P as phosphate in water (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,020
¥8,020
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,020
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥8,020
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L P as phosphate in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
1000 mg/L P as phosphate in water, prepared with high purity Na2HPO4 and water
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
95924-VAR:
95924-BULK:
95924-100ML-BULK:
95924-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)