36427
36427-100ML
¥7,520
出荷可能日2025年4月01日詳細
1 of 10
Supelco
67276
Nitrite Standard for IC
74246
Nitrate Standard for IC
53638
IC用硝酸性窒素標準
QC1153
亜硝酸
77365
Fluoride Standard for IC
59755
Ammonium Standard for IC
38364
Phosphate Standard for IC
1.19899
Nitrite standard solution
TKN1000
ケルダール窒素(TKN)、全量、 1000mg/L 校正標準液
CRM40059
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) 溶液
certified reference materialTraceCERT®
300
TraceCERT®
1000 mg/L N as nitrite in water (pH ~11 nominal concentration)
ion chromatography: suitable
environmentalfood and beverages
single component solution
2-8°C
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
イオンクロマトグラフィー用標準物質
クロマトグラフィー用標準物質
分析化学
標準物質
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
名称等を通知すべき危険物及び有害物
36427-100ML: 36427-BULK: 36427-VAR: 36427-100ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 5
90071
Sulfate Standard for IC
1.25042
Nitrite Standard Solution
72586
亜硝酸ナトリウム 溶液