Merck
95656
Supelco
ユーカリプトール
certified reference material, TraceCERT®
別名:
1,3,3-トリメチル-2-オキサビシクロ[2.2.2]オクタン, 1,8-エポキシ-p-メンタン, 1,8-シネオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
105109
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI Key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95656-VAR:
95656-BULK:
95656-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
リナロール certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
61706
リナロール
1,8-Cineole for synthesis
Sigma-Aldrich
8.43788
1,8-Cineole
オイゲノール certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
79891
オイゲノール
メントール analytical standard
Supelco
05174
メントール
Sabinene phyproof® Reference Substance
PHL82342
Sabinene
L-メントール Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1116
L-メントール
Lisa A Shipley et al.
Journal of chemical ecology, 38(9), 1178-1189 (2012-10-12)
Pygmy rabbits (Brachylagus idahoensis) are one of only three vertebrates that subsist virtually exclusively on sagebrush (Artemisia spp.), which contains high levels of monoterpenes that can be toxic. We examined the mechanisms used by specialist pygmy rabbits to eliminate 1,8-cineole
Hee-jin Jun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(2), 579-583 (2012-12-19)
We investigated the effect of cineole on the expression of genes related to reverse cholesterol transport and hepatic fatty acid metabolism. Cineole, a small aroma compound in teas and herbs, significantly stimulated the transactivation of liver X receptor modulator (LXR)-α
Zerihun A Demissie et al.
Plant molecular biology, 79(4-5), 393-411 (2012-05-18)
Several members of the genus Lavandula produce valuable essential oils (EOs) that are primarily constituted of the low molecular weight isoprenoids, particularly monoterpenes. We isolated over 8,000 ESTs from the glandular trichomes of L. x intermedia flowers (where bulk of
Johannes F-W Greiner et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(12), 2866-2878 (2013-07-23)
Natural plant-derived products are commonly applied to treat a broad range of human diseases, including cancer as well as chronic and acute airway inflammation. In this regard, the monoterpene oxide 1,8-cineol, the active ingredient of the clinically approved drug Soledum®
Anke Fähnrich et al.
Plant molecular biology, 85(1-2), 135-145 (2014-02-05)
Nicotiana species of the section Alatae emit a characteristic floral scent comprising the' cineole cassette' monoterpenes 1,8-cineole, limonene, myrcene, β-pinene, α-pinene, sabinene and α-terpineol. All previously isolated 'cineole cassette'-monoterpene synthase genes are multi product enzymes that synthesize the seven compounds