安全性情報
NIST1881B
Portland cement
Blended with Fly Ash, NIST® SRM® 1881B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 5 G
¥150,000
¥150,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 5 G
¥150,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥150,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
vial of 5 × 5 g
メーカー/製品名
NIST®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in validation of chemical and instrumental methods of analysis of cements and materials of similar matrix for elemental content.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium di oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium di oxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Zinc oxide (ZnO), Strontium oxide (SrO), Barium oxide (BaO), Chloride (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Insoluble residue, Calcium oxide (CaO), Fluoride (F?), Sulfide Sulfur (S2-), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1881B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)