Merck
95038
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ安息香酸プロピル ナトリウム塩
tested according to Ph. Eur.
別名:
4-ヒドロキシ安息香酸プロピルナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥21,300
¥21,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥21,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NaO3
CAS番号:
分子量:
202.18
Beilstein:
5183350
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥21,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
フォーム
crystals
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95038-BULK:
95038-VAR:
95038-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anna Maria Wróbel et al.
Toxicology letters, 230(3), 375-381 (2014-08-17)
Numerous studies have shown that widely used parabens possess estrogenic properties. In the present study, we examined the effects of methyl-, propyl- and butylparaben on the mRNA and protein expression of estrogen receptor (ER)-α (ESR1) and -β (ESR2) and the