Merck
76159
Supelco
パルミチン酸メチル
analytical standard
別名:
n-ヘキサデカン酸メチルエステル, パルミチン酸メチルエステル, ヘキサデカン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,530
5 G
¥15,390
¥7,530
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,530
5 G
¥15,390
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14CO2CH3
CAS番号:
分子量:
270.45
Beilstein:
1780973
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥7,530
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
パルミチン酸メチルは、ブレオマイシン誘発肺炎症を予防し、核因子カッパ-β経路(NF-κB)を阻害して潜在的な抗炎症および抗線維効果を示す脂肪酸メチルエステルです。[1]
パルミチン酸メチル(MeP)は、融点が高いバイオディーゼル成分です。[2]さまざまな香料および芳香剤に使用され[3]、パーム油関係の原料中に多く含まれます。[4]
アプリケーション
パルミチン酸メチルは、バイオディーゼルサンプル中の分析物を[5][6]クロマトグラフィー法で定量する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
76159-5G:
76159-1G:
76159-VAR:
76159-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Basic properties of methyl palmitate-diesel blends
Altaie HAM, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 193(3), 1-6 (2017)
Solvent free synthesis of methyl palmitate over sulfated zirconia solid acid catalyst
Saravanan K, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 165(3), 298-305 (2016)
Anti-inflammatory and antifibrotic effects of methyl palmitate
El-Demerdash E, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 254(3), 238-244 (2011)
Fast GC-FID method for monitoring acidic and basic catalytic transesterification reactions in vegetable oils to methyl ester biodiesel preparation
Sato TR, et al.
Quimica nova, 39(3), 352-355 (2016)
Mitigating crystallization of saturated FAMES (fatty acid methyl esters) in biodiesel. 3. The binary phase behavior of 1, 3-dioleoyl-2-palmitoyl glycerol-Methyl palmitate-A multi-length scale structural elucidation of mechanism responsible for inhibiting FAME crystallization
Mohanan A, et al.
Energy, 86(3), 500-513 (2015)
プロトコル
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf