Merck
94355
Supelco
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D3H20NO5
CAS番号:
分子量:
264.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥99.0 atom % D
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3
InChI Key
IGLHHSKNBDXCEY-MCHJGEEVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94355-5MG:
94355-BULK:
94355-VAR:
94355-50MG:
94355-10MG:
94355-1MG:
94355-5MG-BULK:
94355-1MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)