詳細
Organic Salt
品質水準
フォーム
solid
組成
14-16 wt% loading of base
反応適合性
core: lithium
SMILES記法
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
特徴および利点
その他情報
- High-Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Beads
- Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughout Experimentation
- ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
939048-VAR:
939048-1G:
939048-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)