グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
密度
0.860 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- As an electrolyte additive for non-aqueous lithium metal batteries. LiHMDS acts as a scavenger for hydrofluoric acid and forms an electrochemical robust cathode|electrolyte interphase (CEI) and suppresses the side reactions with the electrolyte solution.[1]
- As a lithium precursor for atomic layer deposition(ALD) of textured Li4Ti5O12 as anode material for Li-ion ultrafast charging thin-film batteries. It enables the controlled delivery of lithium atoms into the deposition process, leading to the growth of thin films with precise thickness and composition.[2]
- As a precursor to fabricate in situ lithiated quinone cathode as high-capacity organic electrode material for all-solid-state thin-film battery setup.[3]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
920398-VAR:
920398-1G:
920398-BULK:
920398-100G:
920398-25G:
資料
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。