詳細
Inorganic Salt
品質水準
フォーム
solid
組成
loading of base, 14-16 wt. %
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry
SMILES記法
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
Optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds.
For general uses, product is also available in powdered form 205540
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
939013-1G:
939013-BULK:
939013-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)