アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
InChI
1S/C12H11N3O6S2.2Na/c13-11-6-3-9(7-12(11)23(19,20)21)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(16,17)18;;/h1-7H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
FPVGTPBMTFTMRT-UHFFFAOYSA-L
詳細
アプリケーション
- Drinks and candies using reversed-phase high-performance liquid chromatography with photodiode array detection.[2]
- Commercial products such as sports drinks and bakery ink formulations using high-performance thin layer chromatography.[1]
包装
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
93883-25MG:
93883-VAR:
93883-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック