スキップする
08511
クルクミン
analytical standard
別名:
(E,E)-1,7-ビス(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-1,6-ヘプタジエン-3,5-ジオン, ジフェルリルメタン, ジフェルロイルメタン, ナチュラルイエロー3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥44,300
この商品について
化学式:
[HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
CAS番号:
分子量:
368.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
E Number:
E100
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-280-5
MDL number:
Colour Index Number:
75300
Beilstein/REAXYS Number:
2306965
¥44,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
13 (vs air)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
InChI key
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
General description
クルクミンは、Curcuma longa Linnの根から抽出された抗炎症剤です。
Application
クルクミンは、高速液体クロマトグラフィー法によるラット血漿中のクルクミンの測定の標準物質として使用されます。
Biochem/physiol Actions
ターメリックの黄色の元となる天然フェノール化合物です。極めて多様な腫瘍特異経路を妨害する強力な抗腫瘍剤です。抗炎症および抗酸化剤です。癌細胞にアポトーシスを誘導し、ホルボールエステル誘導のプロテインキナーゼC (PKC)活性を阻害します。末梢血単球および肺胞マクロファージによる炎症性サイトカインの産生を阻害することが報告されています。EGFRチロシンキナーゼおよびIκBキナーゼの強力なインヒビターです。誘導性の一酸化窒素合成酵素 (iNOS)、シクロオキシゲナーゼ(COX-2)、および5-リポキシゲナーゼ(5-LOX)を阻害します。
天然フェノール化合物です。抗炎症能と抗酸化能を有する強力な抗腫瘍剤です。クルクミンは、化学療法活性の他に化学的予防剤としての可能性が挙げられています。癌細胞にアポトーシスを誘導し、ホルボールエステル誘導のプロテインキナーゼC (PKC)活性を阻害します。末梢血単球および肺胞マクロファージによる炎症性サイトカインの産生を阻害することが報告されています。EGFRチロシンキナーゼおよびIκBキナーゼの強力なインヒビターです。誘導性の一酸化窒素合成酵素 (iNOS)、シクロオキシゲナーゼ、およびリポキシゲナーゼを阻害します。細胞の細胞質内に容易に浸透して、細胞膜、小胞体、核膜などの膜状構造内に蓄積します。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Other Notes
この化合物は以下の属の植物に一般的に見られます。ウコン
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR2209C1386C7727
クルクミン analytical standard
Supelco
08511
クルクミン
クルクミン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2209
クルクミン
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
from Curcuma longa (Turmeric), powder
description
≥94% (curcuminoid content), ≥80% (Curcumin)
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥80% (Curcumin), ≥94% (curcuminoid content)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under クルクミン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
08511-BULK: + 08511-VAR: + 08511-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Good morning, do you know the solubility of curcumin in 70% ethanol and absolute ethanol? Thank you in advance.
    1 回答
    1. Curcumin is generally more soluble in pure ethanol. Ethanol's ability to dissolve curcumin is enhanced due to non-polar characteristics, which can effectively interact with the non-polar regions of curcumin. While curcumin is soluble in 70% ethanol, solubility is typically lower than in 100% ethanol.