Merck
1288805
USP
ゲニスチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシイソフラボン 7-グルコシド, ゲニステイン 7-グルコシド, ゲニステイン-7-O-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥172,000
¥172,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥172,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O10
CAS番号:
分子量:
432.38
Beilstein:
64479
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥172,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
genistin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Genistin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Soy Isoflavones Capsules
  • Soy Isoflavones Tablets
  • Powdered Soy Isoflavones Extract
生物化学的/生理学的作用
哺乳類ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ (TdT)の選択的インヒビター。哺乳類または微生物のDNAポリメラーゼへの影響は無視できます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1288805-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)