Merck
91926
Supelco
Adipoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[(5-carboxy-1-oxopentyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23NO6
CAS番号:
分子量:
289.32
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
光学活性
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1