Merck
909823
Sigma-Aldrich
3-Azido-D-alanine hydrochloride
≥95%
別名:
(R)-2-Amino-3-azidopropanoic acid hydrochloride, 3-Azido-D-alanine HCl, 3-Azido-D-alanine hydrochloride, H-D-Ala(N3)-OH*HCl, H-D-Aza-OH*HCl, H-D-Dap(N3)-OH*HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
166.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
製品909823は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
含みます
≤11.0% water
反応適合性
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
利用可能性
available only in USA
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H3][C@H](CN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C3H6N4O2.ClH/c4-2(3(8)9)1-6-7-5;/h2H,1,4H2,(H,8,9);1H/t2-;/m1./s1
InChI Key
MQDWRZHPCDDSJZ-HSHFZTNMSA-N
アプリケーション
Some clickable unnatural D-amino acids can be fed to bacterial cells and incorporate into cell walls. The D-amino acids can also be used to generate L-RNA aptamers for the corresponding L-amino acid.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
909823-VAR:
909823-100MG:
909823-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)