アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265-266 °C (lit.)
mp
92-97 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3
InChI Key
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
for the quantification of the analyte in the following:
- Faeces intestinal contents, and bacterial cultures using gas chromatography with nitrogen-phosphorus detector (GC-NPD).[2]
- Adipose tissue of pigs using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection (RP-HPLC-UV).[3]
- Pit mud and baijiu (SAB) samples using gas chromatography-olfactometry (GC–MS/O) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS).[1]
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
269.6 °F
引火点(℃)
132 °C
適用法令
Jan Code
90961-VAR:
90961-100MG:
90961-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック