製品種目
PESTANAL®
アッセイ
98%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
165-169 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
45533-BULK:
45533-250MG:
45533-VAR:
45533-1EA:
この製品を見ている人はこちらもチェック