Merck
908959
Sigma-Aldrich
酢酸ナトリウム
Redi-Dri, free-flowing, anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥10,400
1 KG
¥16,600
2.5 KG
¥25,800
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥10,400
1 KG
¥16,600
2.5 KG
¥25,800
About This Item
化学式:
CH3COONa
CAS番号:
分子量:
82.03
Beilstein:
3595639
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.21
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
自己発火温度
1112 °F
品質
free-flowing
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sodium acetate, the sodium saltof acetic acid, is a white crystalline solid that is highly soluble in water.It is widely used as a buffering agent to maintain a stable pH in variouschemical and biological applications. Additionally, it serves as a base catalystin organic synthesis, facilitating reactions such as the oxidation of nitroalkanes and the preparation of advanced intermediates.
アプリケーション
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Drioffers a more convenient and safer way to handle the products.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
908959-500G:
908959-BULK:
908959-1KG:
908959-2.5KG:
908959-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.