Merck
HS29025G
Microtube Rack
assorted colors rack
別名:
Microcentrifuge Tube Holder, Microtube Storage Rack
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EACH
¥8,495
¥8,495
出荷予定日2025年4月22日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EACH
¥8,495
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.12
¥8,495
出荷予定日2025年4月22日詳細
物質
assorted colors rack
polypropylene
特徴
to hold 80 tube(s)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS29025G
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
特徴および利点
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)