Merck
908797
Sigma-Aldrich
トリメチル(メチルシクロペンタジエニル)プラチナ(IV)
Umicore
別名:
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H4CH3Pt(CH3)3
CAS番号:
分子量:
319.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
crystals
low-melting solid
mp
29-30 °C
30-31 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
InChI Key
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Umicore HS161 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
保管および安定性
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
908797-BULK:
908797-1G:
908797-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)