Merck
90336
Supelco
Sebacic acid bis(N-succinimidyl) ester
≥97.0%
別名:
DSSeb, Di(N-succinimidyl) sebacate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24N2O8
CAS番号:
分子量:
396.39
Beilstein:
6880740
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥97.0% (CHN)
≥97.0%
形状
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
162-167 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H24N2O8/c21-13-9-10-14(22)19(13)27-17(25)7-5-3-1-2-4-6-8-18(26)28-20-15(23)11-12-16(20)24/h1-12H2
InChI Key
XPKIVYVYXKPGBP-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
架橋ペプチドおよび架橋タンパク質用試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90336-BULK-F:
90336-100MG-F:
90336-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)