Merck
466409
Sigma-Aldrich
ヘキサオレイン酸ポリ(エチレングリコール)ソルビトールエステル
別名:
ヘキサオレイン酸ソルベス, ヘキサオレイン酸ポリエトキシル化ソルビトール, ヘキサオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥7,750
¥7,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥7,750
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥7,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
品質水準
粘度
200 cP(25 °C)(lit.)
ヒドロキシル価
35‑55 mg KOH/g
鹸化価
80‑90 mg KOH/g
溶解性
propylene glycol: insoluble
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
SMILES記法
O([C@@H]([C@H](OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@@H](OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C126H230O18/c1-7-13-19-25-31-37-43-49-55-61-67-73-79-85-91-97-119(127)137-105-103-133-115-117(135-107-109-139-121(129)99-93-87-81-75-69-63-57-51-45-39-33-27-21-15-9-3)125(143-113-111-141-123(131)101-95-89-83-77-71-65-59-53-47-41-35-29-23-17-11-5)126(144-114-112-142-124(132)102-96-90-84-78-72-66-60-54-48-42-36-30-24-18-12-6)118(136-108-110-140-122(130)100-94-88-82-76-70-64-58-52-46-40-34-28-22-16-10-4)116-134-104-106-138-120(128)98-92-86-80-74-68-62-56-50-44-38-32-26-20-14-8-2/h49-60,117-118,125-126H,7-48,61-116H2,1-6H3/b55-49-,56-50-,57-51-,58-52-,59-53-,60-54-/t117-,118+,125-,126-/m1/s1
InChI Key
LAIORVRDCREVSA-AMAZOXQHSA-N
アプリケーション
界面活性剤。
油脂用乳化剤。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
466409-BULK:
466409-4L:
466409-VAR:
466409-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
質問
  1. What is the value of "n" in the drawing on the webpage for the product 466409?
    1 回答
    1. The value of "n" has not determined for the product 466409