安全性情報
90054
Supelco
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
別名:
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4, C3 and C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N7O12S2
分子量:
491.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
アナリシスノート
20 μg/g in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
90054-0.5ML:
90054-BULK:
90054-0.5ML-SBULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)