グレード
reagent grade
品質水準
詳細
cationic
アッセイ
≥99.0% (AT)
≥99.0%
フォーム
crystals
品質
LiChropur™
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
102-106 °C (lit.)
102-106 °C
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86857-VAR-F:
86857-2.5G-F:
86857-BULK-F:
86857-10G-F:
86857-INTR-F:
86857-50G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック