Merck
345857
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムクロリド 水和物
98%
別名:
TBAC水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(Cl) · xH2O
CAS番号:
分子量:
277.92
Beilstein:
3765327
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
41-44 °C (lit.)
InChI
1S/C16H36N.ClH.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
FODWRUPJCKASBN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムクロリド水和物は、次の用途で使用できます。
  • 芳香族複素環カルボン酸と臭化アリールとのパラジウム触媒クロスカップリング反応の添加剤として。
  • アクリル酸メチルのパラジウム触媒アリール化の反応性を強化するため。
  • 環外二重結合を持つビス(スピロジエノン)カリックスアレーンを対応するクロロ誘導体に変換するときに。
テトラブチルアンモニウムクロリド(TBAC)水和物はフラレノール の合成および水中での有機ハロゲン化物のヘックタイプのパラジウム触媒ビニル化の相転移触媒として使用されています。TBAC水和物はクールエネルギー保存材料の有望な候補であることも報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
345857-100G:
345857-VAR:
345857-25G:
345857-BULK:
345857-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phase equilibrium of ionic semiclathrate hydrates formed with tetrabutylammonium bromide and tetrabutylammonium chloride.
Sato K, et al.
Fluid Phase Equilibria, 337, 115-118 (2013)
Unexpected intermolecular Pd-catalyzed cross-coupling reaction employing heteroaromatic carboxylic acids as coupling partners
Forgione P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11350-11351 (2006)
On the efficiency of tetraalkylammonium salts in Heck type reactions
Jeffery T
Tetrahedron, 52(30), 10113-10130 (1996)
Heck-type reactions in water.
Jeffery T, et al.
Tetrahedron Letters, 35(19), 3051-3054 (1994)
Electrical and optical properties of fullerenol Langmuir? Blodgett films deposited on polyaniline substrates.
Rincon M E, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(17), 4111-4117 (2003)