Merck
86546
Supelco
Dibenzyl chloromethyl phosphate
for HPLC derivatisation, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16ClO4P
CAS番号:
分子量:
326.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
liquid
品質
LiChropur
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClCOP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H16ClO4P/c16-13-20-21(17,18-11-14-7-3-1-4-8-14)19-12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2
InChI Key
FVTHQGOGQRTOMY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Synthesis of water-soluble prodrugs of lipophilic alcohols, phenols and amines. This compound is an improved derivative of the well known Di-tert-butyl chloromethyl phosphate. So it can be detected more easily by HPLC-UV, because of higher stability, higher yields and better UV-activity.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86546-5G:4548174016183
86546-1G:4548174016176
86546-VAR:
86546-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel synthetic route for the preparation of alkyl and benzyl chloromethyl phosphates
Mantyla, A., et al.
Tetrahedron Letters, 43(21), 3793-3794 (2002)