Merck
85766
Millipore
m-Endo寒天培地LES
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
メンブランフィルター 遠藤寒天培地LES
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥22,100
¥22,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥22,100
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
¥22,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
casein hydrolysate, 3.7 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 3.3 g/L
lactose, 9.4 g/L
pararosanilin (fuchsin), 0.8 g/L
peptone from meat, 3.7 g/L
potassium hydrogen phosphate, 1 g/L
sodium chloride, 3.7 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.05 g/L
sodium sulfite, 1.6 g/L
tryptose, 7.5 g/L
yeast extract, 1.2 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2±25 °C
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
メンブランフィルター遠藤寒天培地LESは、メンブランフィルター法による水中の大腸菌群数の測定に用いることができます[1]。MPN法よりも信頼性と精度が高い測定法です。増菌培地としてラウリル硫酸ブロス(カタログ番号17349)を用いて予備的培養を行う2段階メンブランフィルター法では、大腸菌群数がより高値となります。
調製ノート
96%エタノール20mLを含む蒸留水1Lに51gを懸濁させます。完全に溶けるまで煮沸します。オートクレーブしないでください。45~50℃に冷却し、50~60mmのペトリ皿に4mLずつ分注し、固化させます。寒天培地の深さは1.5mm以上とします。プレートを直射日光に曝さないでください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85766-BULK-F:
85766-500G-F:4548173372303
85766-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ronald M. Atlas
Handbook of Microbiological Media null
資料
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.