Merck
96961
Millipore
m-FC-寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
m-糞便性大腸菌用寒天培地, 膜糞便大腸菌寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥43,100
¥43,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥43,100
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
¥43,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar-agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
lactose, 12 g/L
methyl blue, 0.1 g/L
proteose peptone, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
tryptose, 10 g/L
yeast extract, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
糞便大腸菌群をメンブランフィルター法で検出する用途に用いる寒天培地です。
調製ノート
蒸留水1 Lに52 gを溶解し、沸騰するまで加熱して完全に溶解します。0.2 N NaOHにロソール酸1%を含む溶液(カタログ番号861324)10 mLを添加します。頻繁に攪拌しながら加熱を1分間続けます。オートクレーブ処理しないでください!45~50°Cに冷却します。シャーレ(50~60 mm)に4 mLを分注し、凝固させます。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96961-VAR-F:
96961-500G-F:
96961-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.