Merck
77460
Sigma-Aldrich
2-クロロアセトフェノン
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
ω-クロロアセトフェノン, フェナシルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,980
500 G
¥33,200
¥6,980
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,980
500 G
¥33,200
About This Item
化学式:
C6H5COCH2Cl
CAS番号:
分子量:
154.59
Beilstein:
507950
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,980
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
bp
244-245 °C (lit.)
mp
53-56 °C
54-56 °C (lit.)
密度
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
phenyl
SMILES記法
ClCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
IMACFCSSMIZSPP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN6(5777)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-クロロアセトフェノンは、複素環化合物の合成に使用される有機構成要素です。水には溶けにくく、アルコールやエーテルなどの有機溶媒には溶解します。 [1] [2]
アプリケーション
2-クロロアセトフェノンは、Photo-Favorskii転位によるフェニル酢酸の合成に使用できます。また、不斉水素化反応による1-(2-クロロフェニル)エタノールの調製にも使用されます。 [3] [4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77460-BULK:
77460-100G:4548173926384
77460-VAR:
77460-500G:4548173926315
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of microgel-supported chiral catalysts and their application in the asymmetric hydrogenation of aromatic ketones
Deng J, et al.
Reactive and Functional Polymers, 72, 378-382 (2012)
Experimental study of the adsorption of 2-Chloroacetophenone at the air-environmental water interface
Hao, et al.
Frontiers in environmental science., 10, 2254-2254 (2022)
Principles of coaxial illumination for photochemical reactions: Part 2. Model validation
Meir, et al.
Journal of advanced materials and processing, 2 (2020)
Ionic liquid mediated and promoted one-pot green synthesis of new isoxazolyl dihydro-1 H-indol-4 (5 H)-one derivatives at ambient temperature
Modugu, et al.
Cogent Chemistry , 3, 1318693-1318693 (2017)
Bert Brône et al.
Toxicology and applied pharmacology, 231(2), 150-156 (2008-05-27)
The TRPA1 channel is activated by a number of pungent chemicals, such as allylisothiocyanate, present in mustard oil and thiosulfinates present in garlic. Most of the known activating compounds contain reactive, electrophilic chemical groups, reacting with cysteine residues in the