Merck
74807
Millipore
Blood Free Campylobacter Medium Selective Supplement
suitable for microbiology
別名:
CCDA Selective Supplement, Campylobacter Blood-Free Medium Selective Supplement, Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 VIALS
¥14,100
¥14,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 VIALS
¥14,100
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
¥14,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
関連するカテゴリー
詳細
カンピロバクター種の選択的単離に推奨される抗菌性助剤です。
アプリケーション
for the selective isolation of Campylobacter species
構成
(バイアルあたり。1本のバイアルから500 mLの培地を調製できます)
セフォペラゾン 16 mg
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74807-5VL:
74807-VAR:
74807-1VL-BULK:
74807-5VL-BULK:
74807-1VL:
74807-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.