詳細
Campylobacter Selective Supplement (Karmali) is a selective supplement for isolating thermotolerant Campylobacter species from food and animal feeds.
構成
組成(バイアル単位。1バイアルは500mLの培地の調製に十分な量です)
ピルビン酸ナトリウム 50mg、バンコマイシン 10mg、セフォペラゾン 16mg、シクロヘキシミド 50mg
ピルビン酸ナトリウム 50mg、バンコマイシン 10mg、セフォペラゾン 16mg、シクロヘキシミド 50mg
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17780-VAR:
17780-1EA-BULK:
17780-1EA:
17780-1VL-BULK:
17780-5VL:4548173308012
17780-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 286, 172-187 (2017-12-24)
Given its short hyperpolarization time (∼10
資料
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.